Tisk…
3-Cyanophenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913147-10G OR913147-1G OR913147-5G
APOSOR913147-10GEA 8170 CZK
APOSOR913147-10G APOSOR913147-1G APOSOR913147-5G
3-Cyanophenylacetic acid 98%
3-Cyanophenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411079
CAS číslo: 1878-71-3