Tisk…
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913136-1G OR913136-5G
APOSOR913136-1GEA 695 CZK
APOSOR913136-1G APOSOR913136-5G
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203634
CAS číslo: 30448-16-9