Tisk…
5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913133-10G OR913133-1G OR913133-5G
APOSOR913133-10GEA 8070 CZK
APOSOR913133-10G APOSOR913133-1G APOSOR913133-5G
5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C10H9NO2
MW: 175,1800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203285
CAS číslo: 10242-02-1