Tisk…
6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913128-1G OR913128-5G
APOSOR913128-1GEA 5390 CZK
APOSOR913128-1G APOSOR913128-5G
6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine 98%
6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine
Vzorec: C12H12N2
MW: 184,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864839
CAS číslo: 170850-45-0