Tisk…
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913126-1G OR913126-5G
APOSOR913126-1GEA 3640 CZK
APOSOR913126-1G APOSOR913126-5G
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde 96%
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Vzorec: C11H8N2O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864833
CAS číslo: 640769-70-6