Tisk…
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913124-10G OR913124-1G OR913124-5G
APOSOR913124-10GEA 25820 CZK
APOSOR913124-10G APOSOR913124-1G APOSOR913124-5G
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol 95%
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864823
CAS číslo: 25373-56-2