Tisk…
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913118-1G OR913118-5G
APOSOR913118-1GEA 2730 CZK
APOSOR913118-1G APOSOR913118-5G
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864810
CAS číslo: 852180-74-6