Tisk…
5-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913113-1G OR913113-250MG
APOSOR913113-1GEA 8270 CZK
APOSOR913113-1G APOSOR913113-250MG
5-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
5-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 31408-17-0