7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913076-1G
OR913076-250MG
APOSOR913076-1GEA
7050
CZK
APOSOR913076-1G
APOSOR913076-250MG
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₅ClN₂O₂ MW: 196.59 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05663990 CAS číslo: 129295-32-5 |