Tisk…
2,4-Dimethoxythiophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913049-1G OR913049-5G OR913049-250MG
APOSOR913049-1GEA 5260 CZK
APOSOR913049-1G APOSOR913049-5G APOSOR913049-250MG
2,4-Dimethoxythiophenol 95%
Vzorec: C₈H₁₀O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973436
CAS číslo: 18906-37-1