Tisk…
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanol
OR913044-1G OR913044-250MG
APOSOR913044-1GEA 3150 CZK
APOSOR913044-1G APOSOR913044-250MG
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 95%
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972322
CAS číslo: 27911-63-3