(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913034-1G
OR913034-5G
APOSOR913034-1GEA
1080
CZK
APOSOR913034-1G
APOSOR913034-5G
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine
Vzorec:
C₈H₉Cl₂N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04632069 CAS číslo: 731827-07-9 |