Tisk…
N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913033-1G OR913033-5G
APOSOR913033-1GEA 1950 CZK
APOSOR913033-1G APOSOR913033-5G
N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine
Vzorec: C₆H₉NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04625435
CAS číslo: 58255-18-8