Tisk…
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(-)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
OR913029-1G OR913029-5G
APOSOR913029-1GEA 3270 CZK
APOSOR913029-1G APOSOR913029-5G
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117879
CAS číslo: 60419-23-0