Tisk…
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913011-1G OR913011-250MG
APOSOR913011-1GEA 12400 CZK
APOSOR913011-1G APOSOR913011-250MG
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile 95%
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116127
CAS číslo: 178811-40-0