Tisk…
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913010-10G OR913010-25G
APOSOR913010-10GEA 5200 CZK
APOSOR913010-10G APOSOR913010-25G
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115408
CAS číslo: 19499-61-7