Methyl piperidin-4-ylacetate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR913006-1G
OR913006-25G
OR913006-5G
APOSOR913006-1GEA
1880
CZK
APOSOR913006-1G
APOSOR913006-25G
APOSOR913006-5G
Methyl piperidin-4-ylacetate 96%
Methyl piperidin-4-ylacetate
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04115353 CAS číslo: 168986-49-0 |