Tisk…
Ethyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912994-1G OR912994-5G
APOSOR912994-1GEA 0 CZK
APOSOR912994-1G APOSOR912994-5G
Ethyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114100
CAS číslo: 57401-76-0