Tisk…
2-Chloro-3-hydroxy-4-picoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-methylpyridin-3-ol
OR912990-1G OR912990-250MG
APOSOR912990-1GEA 2570 CZK
APOSOR912990-1G APOSOR912990-250MG
2-Chloro-3-hydroxy-4-picoline 95%
2-Chloro-3-hydroxy-4-picoline
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143.5700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112564
CAS číslo: 884494-70-6