Tisk…
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dimethyl-5-ethylpyrazine
OR912937-5G
APOSOR912937-5GEA 1700 CZK
APOSOR912937-5G
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine 95%
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136,1900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038059
CAS číslo: 15707-34-3