Tisk…
5-Chloropyrimidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912930-10G OR912930-1G OR912930-5G
APOSOR912930-10GEA 11050 CZK
APOSOR912930-10G APOSOR912930-1G APOSOR912930-5G
5-Chloropyrimidine 96%
5-Chloropyrimidine
Vzorec: C4H3ClN2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840717
CAS číslo: 17180-94-8