4-Cyano-4'-methylbiphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methyl-[1,1-biphenyl]-4-carbonitrile
OR912900-25G
OR912900-5G
APOSOR912900-25GEA
8500
CZK
APOSOR912900-25G
APOSOR912900-5G
4-Cyano-4'-methylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-methylbiphenyl
Vzorec:
C₁₄H₁₁N MW: 193,2438 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03703444 CAS číslo: 50670-50-3 |