Tisk…
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR912868-1G OR912868-250MG
APOSOR912868-1GEA 9920 CZK
APOSOR912868-1G APOSOR912868-250MG
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426025
CAS číslo: 63604-59-1