Tisk…
2-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912867-25G OR912867-5G
APOSOR912867-25GEA 5460 CZK
APOSOR912867-25G APOSOR912867-5G
2-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-3-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425881
CAS číslo: 53312-77-9