Tisk…
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912865-1G OR912865-5G
APOSOR912865-1GEA 612 CZK
APOSOR912865-1G APOSOR912865-5G
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile 95%
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425693
CAS číslo: 53078-70-9