Tisk…
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912859-1G OR912859-250MG
APOSOR912859-1GEA 7670 CZK
APOSOR912859-1G APOSOR912859-250MG
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 88751-05-7