3-Aminobutan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Amino-butan-1-ol
OR912855-10G
OR912855-1G
OR912855-5G
APOSOR912855-10GEA
1990
CZK
APOSOR912855-10G
APOSOR912855-1G
APOSOR912855-5G
3-Aminobutan-1-ol 97%
3-Aminobutan-1-ol
Vzorec:
C₄H₁₁NO MW: 89,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03412694 CAS číslo: 2867-59-6 |