Tisk…
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912853-5G
APOSOR912853-5GEA 5200 CZK
APOSOR912853-5G
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,1745 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411744
CAS číslo: 85231-15-8