Tisk…
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912852-1G OR912852-250MG
APOSOR912852-1GEA 12300 CZK
APOSOR912852-1G APOSOR912852-250MG
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₇ClN₂O
MW: 170.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411638
CAS číslo: 342899-35-8