Tisk…
4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912842-1G OR912842-250MG OR912842-5G
APOSOR912842-1GEA 0 CZK
APOSOR912842-1G APOSOR912842-250MG APOSOR912842-5G
4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine 95%
4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265397
CAS číslo: 52421-75-7