4-(Cyclopentylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912839-10G
OR912839-1G
OR912839-5G
APOSOR912839-10GEA
14290
CZK
APOSOR912839-10G
APOSOR912839-1G
APOSOR912839-5G
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile 98%
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₂ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
1019512-92-5 |