Tisk…
4,6-Dichloroindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912833-1G OR912833-250MG
APOSOR912833-1GEA 3270 CZK
APOSOR912833-1G APOSOR912833-250MG
4,6-Dichloroindole 95%
4,6-Dichloroindole
Vzorec: C₈H₅Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094990
CAS číslo: 101495-18-5