Tisk…
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912826-1G OR912826-5G
APOSOR912826-1GEA 4100 CZK
APOSOR912826-1G APOSOR912826-5G
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde 95%
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093997
CAS číslo: 78008-36-3