Tisk…
3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912808-1G OR912808-5G
APOSOR912808-1GEA 0 CZK
APOSOR912808-1G APOSOR912808-5G
3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione 95%
3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione
Vzorec: C₉H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181023
CAS číslo: 57696-89-6