Tisk…
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912806-1G OR912806-250MG
APOSOR912806-1GEA 17990 CZK
APOSOR912806-1G APOSOR912806-250MG
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684437
CAS číslo: 609-69-8