Tisk…
3-Bromo-7-nitroindole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR912799-1G OR912799-25G OR912799-5G
APOSOR912799-1GEA 2170 CZK
APOSOR912799-1G APOSOR912799-25G APOSOR912799-5G
3-Bromo-7-nitroindole 96%
3-Bromo-7-nitroindole
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02684155
CAS číslo: 397864-11-8