Tisk…
Methyl-2-(2-formylphenoxy)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(2-formylphenoxy)acetate
OR912771-5G
APOSOR912771-5GEA 3810 CZK
APOSOR912771-5G
Methyl-2-(2-formylphenoxy)acetate 95%
Methyl-2-(2-formylphenoxy)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,1800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02629604
CAS číslo: 40359-34-0