Tisk…
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR912768-1G OR912768-250MG
APOSOR912768-1GEA 3110 CZK
APOSOR912768-1G APOSOR912768-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196.59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02326712
CAS číslo: 1077-95-8