Tisk…
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR912752-1G OR912752-250MG
APOSOR912752-1GEA 13390 CZK
APOSOR912752-1G APOSOR912752-250MG
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₇NO
MW: 121.14 g/mol
Bod varu: 60…61 °C/0.5mmHg
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02181145
CAS číslo: 74663-96-0