Tisk…
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912742-1G OR912742-5G
APOSOR912742-1GEA 0 CZK
APOSOR912742-1G APOSOR912742-5G
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179041
CAS číslo: 315718-05-9