Tisk…
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Piperidin-4-yl)propan-1-ol
OR912733-5G
APOSOR912733-5GEA 3380 CZK
APOSOR912733-5G
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol
Vzorec: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02178380
CAS číslo: 7037-49-2