4-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(2-Pyridyl)benzoic acid, 4-(Pyridin-2-yl)benzoic acid
OR912706-1G
OR912706-5G
APOSOR912706-1GEA
1910
CZK
APOSOR912706-1G
APOSOR912706-5G
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid
Vzorec:
C₁₂H₉NO₂ MW: 199,2100 g/mol Bod tání: 237 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01830093 CAS číslo: 4385-62-0 |