Tisk…
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912702-1G OR912702-5G
APOSOR912702-1GEA 1680 CZK
APOSOR912702-1G APOSOR912702-5G
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Vzorec: C₈H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01788333
CAS číslo: 2360-22-7