Tisk…
4-Ethoxypyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912692-1G OR912692-5G
APOSOR912692-1GEA 0 CZK
APOSOR912692-1G APOSOR912692-5G
4-Ethoxypyridin-2-amine 98%
4-Ethoxypyridin-2-amine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646350
CAS číslo: 52311-20-3