Ethyl-6-methylsalicylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912635-1G
OR912635-25G
APOSOR912635-1GEA
0
CZK
APOSOR912635-1G
APOSOR912635-25G
Ethyl-6-methylsalicylate 97%
Ethyl-6-methylsalicylate
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01194299 CAS číslo: 6555-40-4 |