Cinnolin-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912607-1G
OR912607-5G
APOSOR912607-1GEA
0
CZK
APOSOR912607-1G
APOSOR912607-5G
Cinnolin-4-ol 98%
Cinnolin-4-ol
Vzorec:
C₈H₆N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00956158 CAS číslo: 875-66-1 |