Tisk…
4,6-Dimethoxypyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912606-25G
APOSOR912606-25GEA 1990 CZK
APOSOR912606-25G
4,6-Dimethoxypyrimidine 97%
4,6-Dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955844
CAS číslo: 5270-94-0