Tisk…
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine, N-Methyl-3,4-dimethoxybenzylamine
OR912588-25G OR912588-5G
APOSOR912588-25GEA 6390 CZK
APOSOR912588-25G APOSOR912588-5G
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181.24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00837593
CAS číslo: 63-64-9