Tisk…

4-Amino-3-chlorophenol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR912578-100G OR912578-25G OR912578-5G
APOSOR912578-100GEA 4010 CZK
APOSOR912578-100G APOSOR912578-25G APOSOR912578-5G
4-Amino-3-chlorophenol
4-Amino-3-chlorophenol
Vzorec: C₆H₆ClNO
Bod tání: 159…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00801116
CAS číslo: 17609-80-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR