6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912575-1G
OR912575-5G
APOSOR912575-1GEA
0
CZK
APOSOR912575-1G
APOSOR912575-5G
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec:
C₉H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00800243 CAS číslo: 3373-00-0 |